Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt (de cervelle de bovin) ≥98% (par CCM), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
345754-100
345754-100EA 495 EUR InStock
345754-100
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt (de cervelle de bovin) ≥98% (par CCM), Millipore®
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt
Ganglioside GQ1b enhances spontaneous IgG, IgM, and IgA production in human peripheral monocytic cells.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms IV3(Neu5Ac)2II3(Neu5Ac)2-GgOse4, 4NH4
Purity ≥98% by TLC
Ship Code Ambient Temperature only
Toxicity Irritant
Storage −20 °C
Do not freeze Ok to freeze
Form Lyophilized
Solubility Chloroform:Methanol (2:1) plus a few drops of H₂O. Will form a micellar solution with H2O
Special Instructions Following reconstitution, aliquot and freeze (−20 °C). Stock solutions are stable for up to 3 months at −20 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité