FluorSave™ reagent, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
345789-20
345789-20EA 175 EUR InStock
345789-20
FluorSave™ reagent, Calbiochem®
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
FluorSave™ reagent is an aqueous mounting medium for use in conjunction with fluorescent tracers such as fluorescein, rhodamine and phycobiliprotein probes.
  • Preserves fluorescence-stained tissue sections
  • Formulated without glycerol
  • Ideal for use with phycobiliprotein tracers
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité