Gentamicine, sulfate (sel) 50 mg/ml en solution aqueuse, filtré stéril, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
345815-20ML
345815-20MLEA 290 EUR InStock
345815-20ML
Gentamicine, sulfate (sel) 50 mg/ml en solution aqueuse, filtré stéril, Millipore®
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicin sulphate is a broad-spectrum cell culture antibiotic that is non-toxic to viruses and mammalian cells at anti-bacterial and anti-mycoplasmal concentrations. Its extended stability and the slow development of bacterial resistance allow long-term virus and tissue culture studies. Composed of three closely related compounds: gentamycin C1, C1a, and C2.
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Merck Index: 13,04403
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité