Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénolphtaléine 2% dans l'éthanol indicateur, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

34605-1L
34605-1LEA 546 EUR InStock
34605-1L
Phénolphtaléine 2% dans l'éthanol indicateur, Fluka™
Phénolphtaléine


Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 80 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.900 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité