Acide formique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
34668-2.5L 34668-4X4L
34668-2.5LEA 284 EUR InStock
34668-2.5L 34668-4X4L
Acide formique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
Acide formique
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.7767 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Assay of formic acid 0.093 - 0.107 %
Transmittance at 254 nm Min. 90 %
Transmittance at 230 nm Min. 15 %
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Suitability for the LC-MS complying
HPLC Gradient at 254 nm Max. 50 mAU
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité