Acide formique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34673-2.5L 34673-4X4L
34673-2.5LEA 161 EUR InStock
34673-2.5L 34673-4X4L
Acide formique, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, Riedel-de Haën™
Acide formique
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
RTECS Number: 231-791-2
Formule: HCO₂H
Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ATTEINDRE: 01-2119491174-37-XXXX
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of formic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.6 - 2.8
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Transmittance at 230 nm Min. 45 %
Transmittance at 254 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 210 nm Max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité