Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Glucono-1,5-lactone, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

347425-500
347425-500EA 112 EUR InStock
347425-500
D-Glucono-1,5-lactone, Millipore®
D-Glucono-1,5-lactone


Formule: C₆H₁₀O₆
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153 °C
Densité: 1.61 g/cm³ (–5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006647
Numéro CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité