Leucolyse 3200 pour hématologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3475.5000PCEA 16.32 EUR InStock
3475.5000PC
Leucolyse 3200 pour hématologie, J.T.Baker®
Leucolyse
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (uS) 100 - 180
Osmolality (mOsm/kg) 65 - 75
Performance Test passes test
pH at 25°C 8.3 - 8.7
Absorbance maximum (1:10 diluted):
at 265-275 nm 0.400 - 0.600
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité