CyMet NR III pour hématologie sans CN, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3486.1000PEEA 33.48 EUR InStock
3486.1000PE
CyMet NR III pour hématologie sans CN, J.T.Baker®
CyMet
Lysing reagent for hematology
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (mS) 23.8 - 24.8
Osmolality 307 - 317 mOsm/kg
Performance Test passes test
pH at 25°C 6.25 - 6.45
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité