Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ NMR pour LC-RMN, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34955-1L
34955-1LEA 253 EUR InStock
34955-1L
Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ NMR pour LC-RMN, Riedel-de Haën™
Acetonitrile
  • Solvents for LC-NMR applications
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -46 °C
Densité: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 973 °F
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Suitability for the LC-NMR complying
Propionitrile (GC) Max. 0.003 %
Identity (NMR) complying
Vapor Density 1.41 (vs air)
Explosion Limit 16 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité