Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol absolu ≥99.9%, CHROMASOLV™ G, grade Gradient pour HPLC, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

34964-2.5L
34964-2.5LEA 148 EUR InStock
34964-2.5L
Éthanol absolu ≥99.9%, CHROMASOLV™ G, grade Gradient pour HPLC, Riedel-de Haën™
Éthanol
Untaxed, for license holders only


Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Suitability for UV spectroscopy complying
Transmittance at 210 nm Min. 25 %
Transmittance at 225 nm Min. 65 %
Transmittance at 240 nm Min. 85 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 235 nm Max. 5 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 2 mAU
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Explosion Limit 19 %, 60 °F
Autoignition Temperature 683 °F

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité