≥99.5%, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants for HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34976-2.5L
34976-2.5LEA 284 EUR InStock
34976-2.5L
≥99.5%, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants for HPLC, Riedel-de Haën™
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
RTECS Number: 200-835-2
Point d'ébullition: 81…82 °C
Densité: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Assay trifluoroacetic acid 0.093 - 0.107 Vol.%
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm min. 30 %
Transmittance at 230 nm min. 50 %
Transmittance from 254 nm min. 90 %
HPLC Gradient at 254 nm max. 50 mAU
LC-MS application complying
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité