Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
35-8055-U500
35-8055-U500EA 165 EUR InStock
35-8055-U500
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab')2 Fragment - Affinity Pure, FITC Conjugate, min x w/human IgG or serum proteins
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope: Heavy and light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité