Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
35-8065-M002
35-8065-M002EA 226 EUR InStock
35-8065-M002
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Goat anti-Mouse IgM (mu chain) - Affinity Pure, FITC Conjugate
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope: µ chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité