Sodium benzoate 99.0-101.0% (base anhydre) NF, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
3500-05EA 366.93 EUR InStock
3500-05
Sodium benzoate 99.0-101.0% (base anhydre) NF, FCC, J.T.Baker®
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements
GMP Manufactured Product
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
Bulk Food Chemical Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Identification C Passes Test
NF - Alkalinity Passes Test
NF - Water (H₂O) ≤1.5 %
NF - Assay (C₆H₅COONa) (anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Identification C Passes Test
FCC - Alkalinity ≤0.04 %
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Water (H₂O) ≤1.5 %
FCC - Assay (C₆H₅COONa) (anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité