Bromate-Bromure 0.05 M Br2 (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35006-1L
35006-1LEA 105 EUR InStock
35006-1L
Bromate-Bromure 0.05 M Br2 (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Bromate-Bromide
Bromine bromate solution used as a titrant for the determination of the bromine number.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité