Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'hydrogène 0.1 M HCl (0.1N) dans le propanol-2 solution volumétrique, pour indice de base total, selon DIN 51558-1, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

35009-1L
35009-1LEA 54.6 EUR InStock
35009-1L
Chlorure d'hydrogène 0.1 M HCl (0.1N) dans le propanol-2 solution volumétrique, pour indice de base total, selon DIN 51558-1, Fluka™
Chlorure d'hydrogène


Formule: HCl
Point d'ébullition: 82 °C
Densité: 0.788 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.099 - 0.101 mol/l
Water (Karl Fischer) Max. 1 %
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité