Ammonium thiocyanate 0.1 M NH4SCN (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
35036-1L
35036-1LEA 37.9 EUR InStock
35036-1L
Ammonium thiocyanate 0.1 M NH4SCN (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité