Baryum hydroxyde 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
35050-1L
35050-1LEA 79 EUR InStock
35050-1L
Baryum hydroxyde 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Baryum hydroxyde
Formule: H₂BaO₂
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.010 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003443
Numéro CAS: 17194-00-2
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité