Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum perchlorate 0.005 M Ba(ClO4)2 dans un mélange propanol-2/eau solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

35053-1L
35053-1LEA 328 EUR InStock
35053-1L
Baryum perchlorate 0.005 M Ba(ClO4)2 dans un mélange propanol-2/eau solution volumétrique, Fluka™
Baryum perchlorate


Formule: Ba(ClO₄)₂
Densité: 0.908 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003440
Numéro CAS: 13465-95-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité