Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solution volumétrique, pour la détermination de l'indice d'iode, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

35097-1L
35097-1LEA 221 EUR InStock
35097-1L
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solution volumétrique, pour la détermination de l'indice d'iode, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)


Formule: IBr
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
ONU: 2789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité