Potassium hydroxyde 1 M KOH (1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35113-1L
35113-1LEA 124 EUR InStock
35113-1L
Potassium hydroxyde 1 M KOH (1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Densité: 1.05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité