Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 0.5 M KOH (0.5N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

35116-1L
35116-1LEA 52.5 EUR InStock
35116-1L
Potassium hydroxyde 0.5 M KOH (0.5N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium hydroxyde


Formule: KOH
Densité: 1.023 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité