Potassium chromate 1/30 M K2CrO4 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35157-1L
35157-1LEA 144 EUR InStock
35157-1L
Potassium chromate 1/30 M K2CrO4 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité