Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formol neutre sel de sodium, Gurr™ Fixateur histologique, tamponné pH 7,0 (25 °C)

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

351638KEA 177 EUR InStock
351638K
Formol neutre sel de sodium, Gurr™ Fixateur histologique, tamponné pH 7,0 (25 °C)
Formol neutre sel de sodium


Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (25°C) 6.9 - 7.1

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité