Sulfure d'ammonium 20 - 24% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
3524-04EA 232.33 EUR InStock
3524-04
Sulfure d'ammonium 20 - 24% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Sulfure d'ammonium
Formule: H₈N₂S
Densité: 1.00 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00010892
Numéro CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
ONU: 2683
ADR: 8 (6.1) (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 20.0 - 24.0%
Assay (as (NH₄)₂S) 20.0 - 24.0 %
Antimony (Sb) ≤0.0005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Carbonate (CO₃) ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.04 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité