VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
Fournisseur: VWR Chemicals
352432CEA 80.6 EUR InStock
352432C
VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Decalcifier according to Kristenson.
  • pH (25°C) 2.20 --> 2.70
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité