Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde 2 M NaOH (2N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

35254-1L
35254-1LEA 66.6 EUR InStock
35254-1L
Sodium hydroxyde 2 M NaOH (2N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Honeywell's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:

  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)Buffers available as concentrates or ready-to-useReagents for complexometry:Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
  • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations

UNSPSC Code: 12352316


Formule: NaOH
Point d'ébullition: 105…140 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –12 – –10 °C.
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité