Sodium hydroxyde 8 M NaOH (8N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35255-1L
35255-1LEA 39.3 EUR InStock
35255-1L
Sodium hydroxyde 8 M NaOH (8N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 105-140 °C
Point de fusion: -10-14 °C
Densité: 1.275 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité