Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde 0.2 M (0.2 N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Caustic soda

35261-1L
35261-1LEA 79.2 EUR InStock
35261-1L
Sodium hydroxyde 0.2 M (0.2 N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité