Sodium hydroxyde 0.01 M NaOH (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
35262-10L-VP
35262-10L-VPEA 454 EUR InStock
35262-10L-VP
Sodium hydroxyde 0.01 M NaOH (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité