Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium nitrite 0.2 M NaNO2 (0.2N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Diazotizing salts

35272-1L
35272-1LEA 68.1 EUR InStock
35272-1L
Sodium nitrite 0.2 M NaNO2 (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium nitrite


Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité