Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tashiro’s indicator solution dans le methanol, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

35325-1L
35325-1LEA 296 EUR InStock
35325-1L
Tashiro’s indicator solution dans le methanol, Fluka™
Tashiro’s indicator solution


Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148563
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité