Sodium hydrogénosulfate monohydraté 35,0 - 36,5% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3534-01EA 187.87 EUR InStock
3534-01
Sodium hydrogénosulfate monohydraté 35,0 - 36,5% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Crystals.
Formule: NaHSO₄·H₂O
Point de fusion: 183 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 35.0 - 36.5 %
Assay (H₂SO₄) (by acidimetry) 35.0 - 36.5 %
Insoluble Matter and NH₄OH Precipitate ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Calcium and Magnesium (as Ca) (by EDTA titration) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité