Soap solution according to boutron and boudet solution DIN 8106, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35366-1L
35366-1LEA 80 EUR InStock
35366-1L
Soap solution according to boutron and boudet solution DIN 8106, Fluka™
Soap solution according to boutron and boudet
Point d'ébullition: 78 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.93 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148418
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.99 - 1.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité