Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc sulfate 0.1 M ZnSO4 ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

35392-1L
35392-1LEA 63.6 EUR InStock
35392-1L
Zinc sulfate 0.1 M ZnSO4 ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Zinc sulfate solutions


Formule: ZnSO₄·7H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité