Acide chlorhydrique 4.0 M HCl (4N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35402-10L
35402-10LEA 424 EUR InStock
35402-10L
Acide chlorhydrique 4.0 M HCl (4N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.072 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité