Organic reference standard, Citrinin solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
35410-1ML
35410-1MLEA 536 EUR InStock
35410-1ML
Organic reference standard, Citrinin solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Citrinin is a hepato-nephrotoxic mycotoxin. It can be produced by several filamentous fungi genera of Monauscus, Aspergillus, and Penicillium, which is commonly found as a contaminant in stored grains, foods, feedstuffs and also in biological fluids.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=327b6e045f7655ecf19dbf9924af19aaa67dbceb&vid=327b6e045f7655ecf19dbf9924af19aaa67dbceb&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Désignation Concentration Normes Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Citrinin solution 100 µg/ml in acetonitrile Analytical standard 1 mL 35410-1ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité