Tétraméthylammonium hydroxyde 0.1 M (CH3)4NOH (0.1N) dans le propanol-2/méthanol solution volumétrique, pour la titration en milieu non aqueux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35436-1L
35436-1LEA 251 EUR InStock
35436-1L
Tétraméthylammonium hydroxyde 0.1 M (CH3)4NOH (0.1N) dans le propanol-2/méthanol solution volumétrique, pour la titration en milieu non aqueux, Fluka™
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité