Oxyde de béryllium ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35480.06
35480.06EA 142 EUR InStock
35480.06
Oxyde de béryllium ≥99.95% (base métaux)
Oxyde de béryllium
Purity: 99.95% CAS No.: 1304-56-9 Molecular Formula: BeO Formula Weight: 25.01 Physical Form: Powder Density: 3.01 Melting Point: 2575° Boiling Point: 4300° Merck Reference: 14,1172 UN No.: 1566 MDL No.: MFCD00003457
Formule: BeO
MW: 25,01 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C
Point de fusion: 2575 °C
Densité: 3.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003457
Numéro CAS: 1304-56-9
EINECS: 215-133-1
ONU: 1566
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1172
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité