Sodium métabisulfite NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
3550-05EA 207.3 EUR InStock
3550-05
Sodium métabisulfite NF, J.T.Baker®
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.48 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Limit of Chloride ≤0.05 %
NF - Iron (Fe) ≤0.002 %
NF - Limit of Thiosulfate ≤0.05 %
NF - Assay (SO₂) 65.0 - 67.4 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
2,5 kg 3550-05
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité