Sodium métabisulfite ≥97.0%, granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3552-07EA 0 EUR InStock
3552-07
Sodium métabisulfite ≥97.0%, granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium métabisulfite
Granular. Lot analysis on label.
Formule: Na₂S₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
Merck Index: 13,08712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 97.0 %
Assay (Na₂S₂O₅) ≥97.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Thiosulfate (S₂O₃) ≤0.05 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité