Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Waters) in H₂O
Fournisseur: Thermo Scientific
35564.AE
35564.AEEA 297 EUR InStock
35564.AE
Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Waters) in H₂O
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00144814
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité