Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydrogénosulfite, desséché, purifié, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Sodium hydrogen sulphite

3557-01EA 84 EUR InStock
3557-01
Sodium hydrogénosulfite, desséché, purifié, J.T.Baker®
Sodium hydrogénosulfite


Formule: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 2.476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ONU: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Identification Passes Test
Solubility in H₂O Passes Test
Thiosulfate (S₂O₃) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité