Ammoniaque solution standardisée 0.1 N
Fournisseur: Thermo Scientific
35576.K2
35576.K2EA 58.4 EUR InStock
35576.K2
Ammoniaque solution standardisée 0.1 N
Ammoniaque
Formule: NH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité