Potassium dichromate solution standardisée 0.25 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35587.K2 35587.AP
35587.K2EA 54.7 EUR InStock
35587.K2 35587.AP
Potassium dichromate solution standardisée 0.25 N en solution aqueuse
Potassium dichromate
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid Appearance: Orange Odour: Odourless UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011367
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité