Potassium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35592.K2
35592.K2EA 34.7 EUR InStock
35592.K2
Potassium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité