Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogen diiodate 0.025 N solution volumétrique

Fournisseur: Thermo Scientific

35600.K2
35600.K2EA 145 EUR InStock
35600.K2
Potassium hydrogen diiodate 0.025 N solution volumétrique
Potassium hydrogen diiodate


Formule: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011400
Numéro CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité