Acide perchlorique solution standardisée 0.1 N dans l'acide acétique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35608.K2
35608.K2EA 97.7 EUR InStock
35608.K2
Acide perchlorique solution standardisée 0.1 N dans l'acide acétique
Acide perchlorique
CAS No.: 7601-90-3 Molecular Formula: HClO4 Formula Weight: 100.46 Physical Form: Liquid Odour: Pungent pH: 2.5 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00011325
Formule: HClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité