Acide sulfurique solution standardisée 6.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35610.K2
35610.K2EA 57.5 EUR InStock
35610.K2
Acide sulfurique solution standardisée 6.0 N en solution aqueuse
Acide sulfurique
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité